4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Cyano-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC6219-1G PC6219-5G
APOSPC6219-1GEA 417 EUR
APOSPC6219-1G APOSPC6219-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO₂S
MW: 249.21 g/mol
Smeltpunt: 171…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12196930
CAS nummer: 904311-38-2