Tris(perfluorohex-1-yl)amine, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tris(tridecafluorohex-1-yl)amine
PC6220G-1G PC6220G-5G
APOSPC6220G-1GEA 80.9 EUR
APOSPC6220G-1G APOSPC6220G-5G
Tris(perfluorohex-1-yl)amine, tech
Tris(perfluorohex-1-yl)amine
Formule: C₁₈F₃₉N
MW: 971.137 g/mol
Kookpunt: 250…260 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042590
CAS nummer: 432-08-6
UN: 3261
ADR: 8 III