2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6223G-1G PC6223G-5G
APOSPC6223G-1GEA 40.9 EUR
APOSPC6223G-1G APOSPC6223G-5G
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Smeltpunt: 85…87 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077582
CAS nummer: 492-16-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III