6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6230-1G PC6230-250MG PC6230-5G
APOSPC6230-1GEA 176 EUR
APOSPC6230-1G APOSPC6230-250MG APOSPC6230-5G
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 98+%
6-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formule: C₈H₅FO₂
Smeltpunt: 79…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743984
CAS nummer: 351528-80-8