(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC6242-25G
PC6242-5G
APOSPC6242-25GEA
1030
EUR
APOSPC6242-25G
APOSPC6242-5G
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Formule:
C₃H₂F₄ Kookpunt: 21 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18071081 CAS nummer: 29118-25-0 UN: 3161 ADR: 2.1, |