3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6249-1G PC6249-5G PC6249-10G
APOSPC6249-1GEA 49.7 EUR
APOSPC6249-1G APOSPC6249-5G APOSPC6249-10G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈FNO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09264555
CAS nummer: 252561-34-5