3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-[3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide, 4-Acetamido-2-bromo-α,α,α-trifluoroanisole
PC6257-1G PC6257-5G
APOSPC6257-1GEA 55.5 EUR
APOSPC6257-1G APOSPC6257-5G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₉H₇BrF₃NO₂
Smeltpunt: 86…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13176598
CAS nummer: 755030-17-2