(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
(E)-2-(Trifluoromethyl)ethenyl benzyl ether, ({[(1E)-3,3,3-Trifluoroprop-1-en-1-yl]oxy}methyl)benzene
PC6259-25G
PC6259-5G
PC6259-1G
APOSPC6259-25GEA
805
EUR
APOSPC6259-25G
APOSPC6259-5G
APOSPC6259-1G
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Formule:
C₁₀H₉F₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD13193051 CAS nummer: 932395-40-9 UN: 1993 ADR: 3,III |