2,3-Difluorostyrene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Difluoro-3-ethenylbenzene, 1,2-Difluoro-3-vinylbenzene
PC6273-1G PC6273-250MG PC6273-5G
APOSPC6273-1GEA 97.9 EUR
APOSPC6273-1G APOSPC6273-250MG APOSPC6273-5G
2,3-Difluorostyrene 97%
2,3-Difluorostyrene
Formule: C₈H₆F₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12827910
CAS nummer: 1080636-91-4
UN: 1993
ADR: 3,II