2,4-Difluorostyrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6274-5G PC6274-1G PC6274-10G
APOSPC6274-5GEA 158 EUR
APOSPC6274-5G APOSPC6274-1G APOSPC6274-10G
2,4-Difluorostyrene
2,4-Difluorostyrene
Formule: C₈H₆F₂
Kookpunt: 60…62 °C (10 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00142824
CAS nummer: 399-53-1
UN: 1993
ADR: 3,III