2,5-Difluorostyrene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,4-Difluoro-2-vinylbenzene
PC6275-1G PC6275-5G
APOSPC6275-1GEA 234 EUR
APOSPC6275-1G APOSPC6275-5G
2,5-Difluorostyrene 99%
2,5-Difluorostyrene
Formule: C₈H₆F₂
Kookpunt: 56 °C (30 mm Hg)
Dichtheid: 1,1306 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00142841
CAS nummer: 398-70-9
UN: 1993
ADR: 3,III