3,4-Difluorostyrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Difluoro-4-ethenylbenzene, 1,2-Difluoro-4-vinylbenzene
PC6276-1G PC6276-25G PC6276-5G
APOSPC6276-1GEA 38 EUR
APOSPC6276-1G APOSPC6276-25G APOSPC6276-5G
3,4-Difluorostyrene
3,4-Difluorostyrene
Formule: C₈H₆F₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09038471
CAS nummer: 405-03-8
UN: 1993
ADR: 3,III