3,5-Difluorostyrene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6277-1G PC6277-5G
APOSPC6277-1GEA 111 EUR
APOSPC6277-1G APOSPC6277-5G
3,5-Difluorostyrene 99%
3,5-Difluorostyrene
Formule: C₈H₆F₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08461660
CAS nummer: 182132-57-6
UN: 1993
ADR: 3,III