3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-4-formylphenyl methyl sulphone
PC6278-1G PC6278-250MG PC6278-5G
APOSPC6278-1GEA 246 EUR
APOSPC6278-1G APOSPC6278-250MG APOSPC6278-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇FO₃S
MW: 202.203 g/mol
Smeltpunt: 122…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846869
CAS nummer: 254878-95-0