2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6309-1G PC6309-5G
APOSPC6309-1GEA 93.5 EUR
APOSPC6309-1G APOSPC6309-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026472
CAS nummer: 1159512-58-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable