2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6311-1G PC6311-5G
APOSPC6311-1GEA 70.1 EUR
APOSPC6311-1G APOSPC6311-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026473
CAS nummer: 86256-43-1