2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Bromomethyl)-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether, α-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)toluene, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC6313-1G PC6313-5G PC6313-25G
APOSPC6313-1GEA 55.5 EUR
APOSPC6313-1G APOSPC6313-5G APOSPC6313-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.022 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026474
CAS nummer: 1159512-59-0
UN: 3265
ADR: 8 II