[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6338-1G PC6338-500MG
APOSPC6338-1GEA 1180 EUR
APOSPC6338-1G APOSPC6338-500MG
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₂H₁₀ClF₃N₂O₃S
Smeltpunt: 103…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172660
CAS nummer: 318469-34-0