2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Cyanomethyl)-α,α,α,2-tetrafluoroanisole, 2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC6351-1G PC6351-5G PC6351-10G
APOSPC6351-1GEA 193 EUR
APOSPC6351-1G APOSPC6351-5G APOSPC6351-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026475
CAS nummer: 1159512-60-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III