2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6353-1G PC6353-5G PC6353-25G
APOSPC6353-1GEA 49.7 EUR
APOSPC6353-1G APOSPC6353-5G APOSPC6353-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
Smeltpunt: 124…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026477
CAS nummer: 1159512-62-5