2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: [2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC6357-1G PC6357-250MG PC6357-100MG
APOSPC6357-1GEA 368 EUR
APOSPC6357-1G APOSPC6357-250MG APOSPC6357-100MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄NO
MW: 209.141 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026479
CAS nummer: 1159512-65-8
UN: 2735
ADR: 8 III