3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-[(3-Fluorophenyl)amino]propionic acid, 3-((3-Fluorophenyl)amino)propanoic acid
PC6367-1G PC6367-5G
APOSPC6367-1GEA 125 EUR
APOSPC6367-1G APOSPC6367-5G
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784303
CAS nummer: 885275-89-8