2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Fluoro-5-iodophenyl)methanol
PC6376-1G PC6376-250MG PC6376-5G
APOSPC6376-1GEA 48.3 EUR
APOSPC6376-1G APOSPC6376-250MG APOSPC6376-5G
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FIO
Smeltpunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202824
CAS nummer: 438050-27-2