2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethanone
PC6378-1G PC6378-5G
APOSPC6378-1GEA 65.8 EUR
APOSPC6378-1G APOSPC6378-5G
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone
Formule: C₈H₆FIO
MW: 264.036 g/mol
Smeltpunt: 46…46.5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026480
CAS nummer: 1159512-66-9