4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6391-5G PC6391-1G
APOSPC6391-5GEA 182 EUR
APOSPC6391-5G APOSPC6391-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660286
CAS nummer: 886502-42-7