3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6394-5G PC6394-1G
APOSPC6394-5GEA 1230 EUR
APOSPC6394-5G APOSPC6394-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095190
CAS nummer: 343-79-3