4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6396-1G PC6396-5G
APOSPC6396-1GEA 87.6 EUR
APOSPC6396-1G APOSPC6396-5G
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412435
CAS nummer: 886762-52-3