3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6418-1G PC6418-5G
APOSPC6418-1GEA 85.2 EUR
APOSPC6418-1G APOSPC6418-5G
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formule: C₄H₅F₃O₃
Smeltpunt: 78…79 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00088012
CAS nummer: 86884-21-1
UN: 3261
ADR: 8,III