(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2Z)-1-Hydroxy-2,4,4,4-tetrafluorobut-2-ene
PC6428-1G PC6428-250MG
APOSPC6428-1GEA 305 EUR
APOSPC6428-1G APOSPC6428-250MG
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol 97+%
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol
Formule: C₄H₄F₄O
MW: 144.068 g/mol
Kookpunt: 76…78 °C (28 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07784255
CAS nummer: 91600-37-2
UN: 1993
ADR: 3 III