5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(1H-Tetrazol-5-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC6442-1G PC6442-500MG
APOSPC6442-1GEA 0 EUR
APOSPC6442-1G APOSPC6442-500MG
5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole 97%
5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole
Formule: C₇H₄F₃N₅
MW: 215.135 g/mol
Smeltpunt: 218…222 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205782
CAS nummer: 175334-70-0