Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6444-5G PC6444-1G
APOSPC6444-5GEA 308 EUR
APOSPC6444-5G APOSPC6444-1G
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Formule: C₇H₁₁F₃O₃
Kookpunt: 176 °C
Dichtheid: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07784252
CAS nummer: 649-67-2