Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6491-1G PC6491-5G PC6491-250MG
APOSPC6491-1GEA 146 EUR
APOSPC6491-1G APOSPC6491-5G APOSPC6491-250MG
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid
Formule: C₅HF₉O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784238
CAS nummer: 863090-89-5
UN: 3265
ADR: 8,III