5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6531-250MG PC6531-50MG
APOSPC6531-250MGEA 330 EUR
APOSPC6531-250MG APOSPC6531-50MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid 97%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Smeltpunt: 213…218 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085143
CAS nummer: 175202-29-6