Sodium perfluoropropanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6540-100G PC6540-25G
APOSPC6540-100GEA 186 EUR
APOSPC6540-100G APOSPC6540-25G
Sodium perfluoropropanoate 98%
Sodium perfluoropropanoate
Formule: C₃F₅O₂·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066167
CAS nummer: 378-77-8
EINECS: 206-830-1