3,5-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Amino(3,5-difluorophenyl)acetic acid, 2-Amino-2-(3,5-difluorophenyl)ethanoic acid
PC6579-1G PC6579-5G
APOSPC6579-1GEA 117 EUR
APOSPC6579-1G APOSPC6579-5G
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660157
CAS nummer: 199327-33-8