5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6607-1G PC6607-250MG
APOSPC6607-1GEA 246 EUR
APOSPC6607-1G APOSPC6607-250MG
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₇H₅ClF₃N₃O₂
Smeltpunt: 139…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00119559
CAS nummer: 306935-07-9