2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6627-5G PC6627-1G
APOSPC6627-5GEA 458 EUR
APOSPC6627-5G APOSPC6627-1G
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene 95%
2,2,2-Trifluoroethoxybenzene
Formule: C₈H₇F₃O
Kookpunt: 55…58 °C (10 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193045
CAS nummer: 17351-95-0