1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Fluorophenyl)-1-hydroxypropane, α-Ethyl-4-fluorobenzyl alcohol
PC6642-1G PC6642-5G
APOSPC6642-1GEA 127 EUR
APOSPC6642-1G APOSPC6642-5G
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₁FO
MW: 154.181 g/mol
Kookpunt: 116 °C (17 mm Hg)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021912
CAS nummer: 701-47-3