3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC6662-1G
PC6662-250MG
APOSPC6662-1GEA
144
EUR
APOSPC6662-1G
APOSPC6662-250MG
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride
Formule:
C₃H₆F₃NO·ClH Smeltpunt: 154…155 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07784296 CAS nummer: 3832-24-4 |