2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6679-1G PC6679-5G
APOSPC6679-1GEA 105 EUR
APOSPC6679-1G APOSPC6679-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09942728
CAS nummer: 218610-57-2