Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4'-Bis(pentafluorophenoxy)octafluorobiphenyl
PC6682-1G PC6682-250MG
APOSPC6682-1GEA 461 EUR
APOSPC6682-1G APOSPC6682-250MG
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl)
Formule: C₂₄F₁₈O₂
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09763620
CAS nummer: 14055-56-2