2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC6701-1G PC6701-2.5G
APOSPC6701-1GEA 73.2 EUR
APOSPC6701-1G APOSPC6701-2.5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formule: C₁₂H₁₀FNOS
Smeltpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179905
CAS nummer: 306935-10-4