Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6719-1G PC6719-5G
APOSPC6719-1GEA 124 EUR
APOSPC6719-1G APOSPC6719-5G
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Smeltpunt: 119…122 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00832742
CAS nummer: 256353-38-5