1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-[4-(Chlorocarbonyl)piperidin-1-yl]-4-(trifluoromethyl)pyrimidine,4-(Chlorocarbonyl)-1-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine
PC6733-1G PC6733-250MG
APOSPC6733-1GEA 205 EUR
APOSPC6733-1G APOSPC6733-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₁₁ClF₃N₃O
Kookpunt: 158 °C (2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091616
CAS nummer: 306934-79-2
UN: 1759
ADR: 8,III