4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl methacrylate, 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2-methylprop-2-enoate
PC6744-25G PC6744-5G
APOSPC6744-25GEA 381 EUR
APOSPC6744-25G APOSPC6744-5G
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate 97%
4H-Tetrafluorophenyl methacrylate
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
MW: 234.147 g/mol
Dichtheid: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129959
CAS nummer: 101156-31-4