2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-3-chloro-4-fluoronitrobenzene
PC6781-1G PC6781-5G
APOSPC6781-1GEA 24.9 EUR
APOSPC6781-1G APOSPC6781-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Smeltpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09763600
CAS nummer: 948014-34-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III