4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6789-250MG PC6789-50MG
APOSPC6789-250MGEA 421 EUR
APOSPC6789-250MG APOSPC6789-50MG
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₃F₅N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665872
CAS nummer: 28196-83-0