Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC6805-1G PC6805-5G
APOSPC6805-1GEA 132 EUR
APOSPC6805-1G APOSPC6805-5G
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Formule: C₂₁H₁₉F₃P·I
Smeltpunt: 194…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13563128
CAS nummer: 128622-15-1