1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3,3,4,4,5,5-Heptafluorocyclopent-1-ene
PC6813-1G PC6813-250MG
APOSPC6813-1GEA 337 EUR
APOSPC6813-1G APOSPC6813-250MG
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene)
Formule: C₅HF₇
MW: 194.05 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784216
CAS nummer: 1892-03-1