2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC6831-1G PC6831-5G
APOSPC6831-1GEA 129 EUR
APOSPC6831-1G APOSPC6831-5G
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847026
CAS nummer: 594810-90-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable